Drukuj
błękit tymolowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
420930050 420930100 420931000
ACRO420930050EA 206 PLN
ACRO420930050 ACRO420930100 ACRO420931000
błękit tymolowy ACS
błękit tymolowy
Formuła: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466.6 g/mol
Temp. topnienia: 221 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005869
Numer CAS: 76-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-973-3
Klasyfikacja Merck : 12,09541
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Clarity of solution passes test