Drukuj
błękit tymolowy, czysty indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
151450250 151450050 151451000
ACRO151450250EA 662 PLN
ACRO151450250 ACRO151450050 ACRO151451000
błękit tymolowy, czysty indicator
błękit tymolowy
Formuła: C₂₇H₃₀O₅S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005869
Numer CAS: 76-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-973-3
Klasyfikacja Merck : 12,09541
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥700 (596 nm, in 0.01 N NaOH)
Visual transition interval from pH 8.0 (yellow) to pH 9.6 (blue)