Drukuj
Czerwień fenolowa, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
MQ200
114529-25G 114529-5G
SIAL114529-25GEA 836 PLN
SIAL114529-25G SIAL114529-5G
Czerwień fenolowa, Sigma-Aldrich®
Czerwień fenolowa
Formuła: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Temp. topnienia: > 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003552
Numer CAS: 143-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-609-7
Klasyfikacja Merck : 13,07329