Drukuj
Czerwień fenolowa ACS
Dostawca: Merck
Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
MQ200
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
1.07241.0005EA 267 PLN
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
Czerwień fenolowa ACS
Czerwień fenolowa
Formuła: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Temp. topnienia: > 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003552
Numer CAS: 143-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-609-7
Klasyfikacja Merck : 13,07329
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.77 g/l (100 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 354.38 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3