Czerwień fenolowa
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
B21710.09
B21710.18
B21710.30
B21710.09EA
273
PLN
B21710.09
B21710.18
B21710.30
Czerwień fenolowa
Czerwień fenolowa
CAS No.: 143-74-8
Molecular Formula: C19H14O5S
Formula Weight: 354.38
Odour: Odourless
Boiling Point:
Formuła:
C₁₉H₁₄O₅S MW: 354.38 g/mol Temp. Wrzenia: >300 °C Temp. topnienia: > 300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003552 Numer CAS: 143-74-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-609-7 Klasyfikacja Merck : 13,07329 |