Czerwień fenolowa ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
16294.06
16294.14
16294.22
16294.06EA
295
PLN
16294.06
16294.14
16294.22
Czerwień fenolowa ACS
Czerwień fenolowa
CAS No.: 143-74-8
Molecular Formula: C19H14O5S
Formula Weight: 354.38
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point:
pH indicator
Formuła:
C₁₉H₁₄O₅S MW: 354.38 g/mol Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003552 Numer CAS: 143-74-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-609-7 Klasyfikacja Merck : 14,7247 |