Drukuj
Czerwień fenolowa ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
417240050 417240100 417241000
ACRO417240050EA 218 PLN
ACRO417240050 ACRO417240100 ACRO417241000
Czerwień fenolowa ACS
Czerwień fenolowa
Formuła: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003552
Numer CAS: 143-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-609-7
Klasyfikacja Merck : 13,07329
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Clarity of solution Passes test