Drukuj
Czerwień fenolowa, pure indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
151430250 151430050 151431000
ACRO151430250EA 482 PLN
ACRO151430250 ACRO151430050 ACRO151431000
Czerwień fenolowa, pure indicator
Czerwień fenolowa
Formuła: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003552
Numer CAS: 143-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-609-7
Klasyfikacja Merck : 13,07329
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in 95% ethanol) Clear soluble
UV Lambda max 555 to 561 nm (in buffer)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1700 (at lambda max., in buffer)
Visual transition interval from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)