4-Bifenylilo-metanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Biphenyl-4-methanol, [1,1'-Biphenyl]-4-ylmethanol, 4-Phenylbenzyl alcohol, 4-Biphenylmethanol
A11876.09
A11876.18
A11876.30
A11876.09EA
442
PLN
A11876.09
A11876.18
A11876.30
4-Bifenylilo-metanol ≥98%
4-Bifenylilo-metanol
Purity: 98+%
CAS No.: 3597-91-9
Molecular Formula: C13H12O
Formula Weight: 184.24
Melting Point: 98-104°
Boiling Point: 184°/11mm
MDL No.: MFCD00004660
Formuła:
C₁₃H₁₂O MW: 184.24 g/mol Temp. Wrzenia: 184 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 98…104 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004660 Numer CAS: 3597-91-9 Numer WE (dawny EINECS): 222-745-2 |