2-Biphenylylmethanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Biphenylmethanol, 2-Phenylbenzyl alcohol, [1,1-Biphenyl]-2-ylmethanol
L07094.03
L07094.06
L07094.03EA
217
PLN
L07094.03
L07094.06
2-Biphenylylmethanol ≥98%
2-Biphenylylmethanol
Purity: 98%
CAS No.: 2928-43-0
Molecular Formula: C13H12O
Formula Weight: 184.24
Melting Point: 47-51°
Boiling Point: 96°/0.04mm
MDL No.: MFCD00004620
Formuła:
C₁₃H₁₂O MW: 184.24 g/mol Temp. Wrzenia: 96 °C (0.04 mmHg) Temp. topnienia: 47…51 °C Gęstość: 1.2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004620 Numer CAS: 2928-43-0 Numer WE (dawny EINECS): 220-892-7 |