Drukuj
Alkohol benzhydrylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Diphenylcarbinol, Benzhydrol, Diphenylmethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
B4856-100G B4856-500G B4856-5G
SIALB4856-100GEA 191 PLN
SIALB4856-100G SIALB4856-500G SIALB4856-5G
Alkohol benzhydrylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol benzhydrylowy
Formuła: C₁₃H₁₂O
Temp. Wrzenia: 297 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 63…64 °C
Gęstość: 1,054 g/cm³ (80 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004488
Numer CAS: 91-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-033-8
Klasyfikacja Merck : 12,01121