Alkohol benzhydrylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diphenylcarbinol, Benzhydrol, Diphenylmethanol
A12884.0B
A12884.18
A12884.30
A12884.0BEA
1090
PLN
A12884.0B
A12884.18
A12884.30
Alkohol benzhydrylowy ≥99%
Alkohol benzhydrylowy
Purity: 99%
CAS No.: 91-01-0
Molecular Formula: C13H12O
Formula Weight: 184.24
Flash Point: 160°(320°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 297-298°
Beilstein Reference: 1424379
Merck Reference: 14,1090
MDL No.: MFCD00004488
Formuła:
C₁₃H₁₂O Temp. Wrzenia: 297…298 °C Temp. topnienia: 64…68 °C Gęstość: 1,054 g/cm³ (80 °C) Temp. Zapłonu: 160 °C (320 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004488 Numer CAS: 91-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-033-8 Klasyfikacja Merck : 14,1090 |