4-Benzyloxybenzyl alcohol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(4-(Benzyloxy)phenyl)methanol
A14949.09
A14949.18
A14949.09EA
323
PLN
A14949.09
A14949.18
4-Benzyloxybenzyl alcohol ≥98%
4-Benzyloxybenzyl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 836-43-1
Molecular Formula: C14H14O2
Formula Weight: 214.26
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 1877819
Formuła:
C₁₄H₁₄O₂ Temp. topnienia: 84…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004654 Numer CAS: 836-43-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-649-9 |