Drukuj
Eter dibenzylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Benzyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ300
W237108-10KG-K W237108-1KG-K
SIALW237108-10KG-KEA 1740 PLN
SIALW237108-10KG-K SIALW237108-1KG-K
Eter dibenzylowy, Sigma-Aldrich®
Eter dibenzylowy
Formuła: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
MW: 198.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 298
Gęstość: 1.0424 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004780
Numer CAS: 103-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-118-2
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,01134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb077d69cfe8c3315f62058a54ca8460d752735&vid=08fffe90d8cf2c6ddb596093c7e9631247e2a70b&prid=web&clid=SAPDAM