Eter dibenzylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 103-50-4
Molecular Formula: C6H5CH2OCH2C6H5
Formula Weight: 198.27
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.5620
Melting Point: 3-4°
Boiling Point: 298°
Beilstein Reference: 1911156
Merck Reference: 14,1132
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00004780
Formuła:
C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅ Temp. Wrzenia: 298 °C Temp. topnienia: 3…4 °C Gęstość: 1,040 Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004780 Numer CAS: 103-50-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-118-2 Jednostka: 3082 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,1132 |