Drukuj
Eter dibenzylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Benzyl ether
148400010 148400025
ACRO148400010EA 277 PLN
ACRO148400010 ACRO148400025
Eter dibenzylowy 99%
Eter dibenzylowy
Formuła: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
MW: 198.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 298
Temp. topnienia: 1.5…3.5 °C
Gęstość: 1.04 g/cm³
Temp. Zapłonu: 135 °C
Numer MDL: MFCD00004780
Numer CAS: 103-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-118-2
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,01134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb077d69cfe8c3315f62058a54ca8460d752735&vid=08fffe90d8cf2c6ddb596093c7e9631247e2a70b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %