Drukuj
Dibenzyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
D34108-100G D34108-500G D34108-5G
SIALD34108-100GEA 207 PLN
SIALD34108-100G SIALD34108-500G SIALD34108-5G
Dibenzyloamina, Sigma-Aldrich®
Dibenzyloamina
Formuła: C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅
MW: 197.28 g/mol
Temp. Wrzenia: 300
Temp. topnienia: –26 °C
Gęstość: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 143
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004770
Numer CAS: 103-49-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-117-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c17e97ec30680cc9e622a04bff55a48e1b301831&vid=c74bd48fc42a0747a1603d963976594b20a27385&prid=web&clid=SAPDAM