Dibenzyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11554.0B
A11554.30
A11554.0BEA
1100
PLN
A11554.0B
A11554.30
Dibenzyloamina 98%
Dibenzyloamina
Purity: 98%
CAS No.: 103-49-1
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.5745
Odour: Weak
pH: 8.9
Melting Point: -26°
Boiling Point: 300°
Beilstein Reference: 909664
Merck Reference: 14,3011
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00004770
Formuła:
C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅ MW: 197.28 g/mol Temp. Wrzenia: 300 °C Temp. topnienia: –26 °C Gęstość: 1.026 Temp. Zapłonu: 143 °C (289 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004770 Numer CAS: 103-49-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-117-7 Jednostka: 2735 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 13,03035 |