Drukuj
Dibenzyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
112612500 112610010
ACRO112612500EA 626 PLN
ACRO112612500 ACRO112610010
Dibenzyloamina 98%
Dibenzyloamina
Formuła: C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅
MW: 197.28 g/mol
Temp. Wrzenia: 300 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –26 °C
Gęstość: 1.02 g/cm³
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004770
Numer CAS: 103-49-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-117-7
Jednostka: 2735
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,03035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c17e97ec30680cc9e622a04bff55a48e1b301831&vid=c74bd48fc42a0747a1603d963976594b20a27385&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %