Drukuj
Fenoloftaleina ACS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
MQ200
105945-2.5KG 105945-4X2.5KG 105945-500G
SIAL105945-2.5KGEA 2120 PLN
SIAL105945-2.5KG SIAL105945-4X2.5KG SIAL105945-500G
Fenoloftaleina ACS, Sigma-Aldrich®
Fenoloftaleina
Formuła: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33 g/mol
Temp. topnienia: 258…262 °C
Gęstość: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005913
Numer CAS: 77-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Klasyfikacja Merck : 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM