Drukuj
Fenoloftaleina Reag. Ph. Eur., ACS, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07233.0025 1.07233.0100 1.07233.0500
1.07233.0025EA 145 PLN
1.07233.0025 1.07233.0100 1.07233.0500
Fenoloftaleina Reag. Ph. Eur., ACS, Supelco®
Fenoloftaleina
Formuła: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33 g/mol
Temp. topnienia: 258…262 °C
Gęstość: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005913
Numer CAS: 77-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Klasyfikacja Merck : 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 3.36 mg/l (20 °C)
Melting Point 263.7 °C
Molar Mass 318.32 g/mol
Bulk Density 350 - 450 kg/m3
Density 1.296 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.00001 Pa (50 °C)