Drukuj
Fenoloftaleina 98, powder_white USP, NF
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
0210260890 0210260880 0210260883
ICNA0210260890EA 569 PLN
ICNA0210260890 ICNA0210260880 ICNA0210260883
Fenoloftaleina 98, powder_white USP, NF
Fenoloftaleina
Soluble in alcohol, ether, methanol (10 mg/ml - clear, yellow solution), ethanol(50 mg/ml), acetone; very slightly soluble in chloroform; almost insoluble in water.
Soluble in alcohol, ether, methanol (10 mg/ml - clear, yellow solution), ethanol(50 mg/ml), acetone; very slightly soluble in chloroform; almost insoluble in water.
Formuła: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33 g/mol
Temp. topnienia: 258…262 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005913
Numer CAS: 77-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Klasyfikacja Merck : 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥98%
Colour of solution Passes
Identification Passes
Melting Temperature ≥258 °C
Loss on Drying ≤1.0%
Residue on Ignition ≤0.1%
Heavy Metals ≤0.0015%
Limit of Fluoran Passes
Chromatographic Purity Passes
Organic Volatile Impurities Passes