Fenoloftaleina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17135.0B
A17135.18
A17135.30
A17135.0BEA
1320
PLN
A17135.0B
A17135.18
A17135.30
Fenoloftaleina ≥98%
Fenoloftaleina
Purity: 98%
CAS No.: 77-09-8
Molecular Formula: C20H14O4
Formula Weight: 318.33
Melting Point: 258-262°
Beilstein Reference: 284423
Merck Reference: 14,7243
MDL No.: MFCD00005913
Formuła:
C₂₀H₁₄O₄ Temp. topnienia: 258…262 °C Gęstość: 1,299 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005913 Numer CAS: 77-09-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-004-7 REACH: 01-2119498295-24 Klasyfikacja Merck : 14,7243 |