Fenoloftaleina ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
38705.22
38705.36
38705.22EA
306
PLN
38705.22
38705.36
Fenoloftaleina ACS
Fenoloftaleina
CAS No.: 77-09-8
Molecular Formula: C20H14O4
Formula Weight: 318.33
Physical Form: Powder
Density: 1.299
Melting Point: 258-262°
Beilstein Reference: 284423
Merck Reference: 14,7243
MDL No.: MFCD00005913
Indicator
Formuła:
C₂₀H₁₄O₄ MW: 318.33 g/mol Temp. topnienia: 258…262 °C Gęstość: 1.299 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005913 Numer CAS: 77-09-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-004-7 REACH: 01-2119498295-24 Klasyfikacja Merck : 14,7243 |