Drukuj
Fenoloftaleina ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
417181000 417185000 417180026
ACRO417181000EA 221 PLN
ACRO417181000 ACRO417185000 ACRO417180026
Fenoloftaleina ACS
Fenoloftaleina
Formuła: C₂₀H₁₄O₄
Temp. topnienia: 258…263 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005913
Numer CAS: 77-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Klasyfikacja Merck : 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red)
Clarity of alcohol solution Passes test