Fenoloftaleina 98.5%, czysty indicator grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
147711000
147715000
147710025
ACRO147711000EA
225
PLN
ACRO147711000
ACRO147715000
ACRO147710025
Fenoloftaleina 98.5%, czysty indicator grade
Fenoloftaleina
Formuła:
C₂₀H₁₄O₄ Temp. topnienia: 258…263 °C Gęstość: 1,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005913 Numer CAS: 77-09-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-004-7 REACH: 01-2119498295-24 Klasyfikacja Merck : 14,07243 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 98.0 to 102.0 % |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Acidity/alkalinity | (per Ph. Eur.) Passes test |
Color of solution | (per Ph. Eur.) Passes test |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |