4,4'-Dimetoksybenzyl 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
170450050
170450250
ACRO170450050EA
249
PLN
ACRO170450050
ACRO170450250
4,4'-Dimetoksybenzyl 99+%
4,4'-Dimetoksybenzyl
Formuła:
C₁₆H₁₄O₄ Temp. Wrzenia: 215…219 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 131…134 °C Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00008405 Numer CAS: 1226-42-2 Numer WE (dawny EINECS): 214-960-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 131 to 134 °C |
GC | ≥99.0 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |