3,3'-Dimetoksybenzyl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,2-Bis(3-methoxyphenyl)ethane-1,2-dione, Bis(3-methoxyphenyl)ethanedione
L11564.03
L11564.06
L11564.03EA
285
PLN
L11564.03
L11564.06
3,3'-Dimetoksybenzyl ≥99%
3,3'-Dimetoksybenzyl
Purity: 99+%
CAS No.: 40101-17-5
Molecular Formula: C16H14O4
Formula Weight: 270.29
Melting Point: 81-83°
Beilstein Reference: 2382124
Formuła:
C₁₆H₁₄O₄ MW: 270.28 g/mol Temp. topnienia: 81…83 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038221 Numer CAS: 40101-17-5 Numer WE (dawny EINECS): 254-793-5 |