Drukuj
1,2-di(fenylo)etano-1,2-dion for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01632.0005 8.01632.0250
8.01632.0005EA 142 PLN
8.01632.0005 8.01632.0250
1,2-di(fenylo)etano-1,2-dion for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2-di(fenylo)etano-1,2-dion
Formuła: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Temp. Wrzenia: 346 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 95 °C
Gęstość: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003080
Numer CAS: 134-81-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-157-0
Klasyfikacja Merck : 13,01078
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility  - 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 95 °C
Molar Mass 210.23 g/mol
Boiling Point 346 - 348 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (128 °C)