Drukuj
1,2-di(fenylo)etano-1,2-dion 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
105411000 105415000 105410025
ACRO105411000EA 192 PLN
ACRO105411000 ACRO105415000 ACRO105410025
1,2-di(fenylo)etano-1,2-dion 99+%
1,2-di(fenylo)etano-1,2-dion
Formuła: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Temp. Wrzenia: 346…348 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 94…97 °C
Gęstość: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003080
Numer CAS: 134-81-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-157-0
Klasyfikacja Merck : 13,01078
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥99.0 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Carbon compounds (as C) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %