Drukuj
4-Hydroksybenzofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H20202-100G H20202-25G
SIALH20202-100GEA 810 PLN
SIALH20202-100G SIALH20202-25G
4-Hydroksybenzofenon, Sigma-Aldrich®
4-Hydroksybenzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 367 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 131…133 °C
Gęstość: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002355
Numer CAS: 1137-42-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-507-1