Drukuj
4-Hydroksybenzofenon do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20661.0025 8.20661.0100
8.20661.0025EA 160 PLN
8.20661.0025 8.20661.0100
4-Hydroksybenzofenon do syntezy, Sigma-Aldrich®
4-Hydroksybenzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 367 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 131…133 °C
Gęstość: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002355
Numer CAS: 1137-42-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-507-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 131 - 133 °C
Molar Mass 198.22 g/mol
Boiling Point 260 - 262 °C (32 hPa)
Synonyms p-Benzoylphenol
Hill Formula C13H10O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COC6H5