4-Hydroksybenzofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15096.0B
A15096.18
A15096.30
A15096.0BEA
4160
PLN
A15096.0B
A15096.18
A15096.30
4-Hydroksybenzofenon ≥98%
4-Hydroksybenzofenon
Purity: 98%
CAS No.: 1137-42-4
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 132-135°
Boiling Point: 260-262°/24mm
MDL No.: MFCD00002355
Formuła:
C₁₃H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 260…262 °C (24 mmHg) Temp. topnienia: 132…135 °C Gęstość: 1,133 g/cm³ (172 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002355 Numer CAS: 1137-42-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-507-1 |