Drukuj
4-Hydroksybenzofenon 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
121010250 121011000
ACRO121010250EA 189 PLN
ACRO121010250 ACRO121011000
4-Hydroksybenzofenon 98+%
4-Hydroksybenzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 367 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 132…135 °C
Gęstość: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002355
Numer CAS: 1137-42-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-507-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 135 °C
GC ≥98.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm