Drukuj
2-Hydroksybenzofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (2-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, o-Hydroxybenzophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
103160-25G 103160-5G
SIAL103160-25GEA 1000 PLN
SIAL103160-25G SIAL103160-5G
2-Hydroksybenzofenon, Sigma-Aldrich®
2-Hydroksybenzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 34…37 °C
Gęstość: 1.03 g/cm³ (172 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002216
Numer CAS: 117-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-226-2