2-Hydroksybenzofenon 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, o-Hydroxybenzophenone
L11100.06
L11100.14
L11100.06EA
350
PLN
L11100.06
L11100.14
2-Hydroksybenzofenon 99
2-Hydroksybenzofenon
Purity: 99%
CAS No.: 117-99-7
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 38-40°
Boiling Point: 171-173°/12mm
MDL No.: MFCD00002216
Formuła:
C₁₃H₁₀O₂ MW: 198.22 g/mol Temp. Wrzenia: 171…173 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 38…40 °C Gęstość: 1.03 g/cm³ (172 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002216 Numer CAS: 117-99-7 Numer WE (dawny EINECS): 204-226-2 |