Drukuj
2-Hydroksybenzofenon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, o-Hydroxybenzophenone
146920100 146920250 146920010
ACRO146920100EA 505 PLN
ACRO146920100 ACRO146920250 ACRO146920010
2-Hydroksybenzofenon 99%
2-Hydroksybenzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 171…173 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 37…40 °C
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002216
Numer CAS: 117-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-226-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 40 °C
GC ≥98.5 %