Drukuj
4-Aminobenzofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A41402-10G A41402-25G
SIALA41402-10GEA 380 PLN
SIALA41402-10G SIALA41402-25G
4-Aminobenzofenon, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzofenon
Formuła: C₁₃H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 246 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 118…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007895
Numer CAS: 1137-41-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-506-6