2-Aminobenzofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
o-Aminobenzophenone
A12580.09
A12580.18
A12580.30
A12580.09EA
315
PLN
A12580.09
A12580.18
A12580.30
2-Aminobenzofenon 98%
2-Aminobenzofenon
Purity: 98%
CAS No.: 2835-77-0
Molecular Formula: C13H11NO
Formula Weight: 197.24
Flash Point: 240°(464°F)
Melting Point: 105-108°
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 743425
MDL No.: MFCD00007713
Formuła:
C₁₃H₁₁NO Temp. Wrzenia: 280 °C Temp. topnienia: 105…108 °C Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 240 °C (464 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007713 Numer CAS: 2835-77-0 Numer WE (dawny EINECS): 220-613-9 |