Drukuj
2-Aminobenzofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: o-Aminobenzophenone
103160250 103161000
ACRO103160250EA 454 PLN
ACRO103160250 ACRO103161000
2-Aminobenzofenon 98%
2-Aminobenzofenon
Formuła: C₁₃H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 384 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 105…108 °C
Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007713
Numer CAS: 2835-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 220-613-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Titration by coupling ≥97.0 %