Drukuj
Kwas 4-benzoilobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B12407-25G B12407-5G
SIALB12407-25GEA 667 PLN
SIALB12407-25G SIALB12407-5G
Kwas 4-benzoilobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-benzoilobenzoesowy
Formuła: C₁₄H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 416 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 69 °C
Numer MDL: MFCD00002560
Numer CAS: 611-95-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-286-0