Drukuj
Kwas 4-benzoilobenzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
105720050 105720250
ACRO105720050EA 389 PLN
ACRO105720050 ACRO105720250
Kwas 4-benzoilobenzoesowy 99%
Kwas 4-benzoilobenzoesowy
Formuła: C₁₄H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 416 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 197…200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002560
Numer CAS: 611-95-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-286-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 200 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.22 to 0.27 (1 % at 37 °C)
Ash ≤2.0 %
Average molecular weight 60000 to 90000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)