Drukuj
Kwas 2-benzoilobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B12385-500G B12385-25G
SIALB12385-500GEA 675 PLN
SIALB12385-500G SIALB12385-25G
Kwas 2-benzoilobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-benzoilobenzoesowy
Formuła: C₁₄H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 436 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 128 °C
Numer MDL: MFCD00002472
Numer CAS: 85-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-612-2