Kwas 2-benzoilobenzoesowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
105710010
105710250
105715000
ACRO105710010EA
1230
PLN
ACRO105710010
ACRO105710250
ACRO105715000
Kwas 2-benzoilobenzoesowy 98+%
Kwas 2-benzoilobenzoesowy
Formuła:
C₁₄H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 436 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 126…130 °C |
Numer MDL:
MFCD00002472 Numer CAS: 85-52-9 Numer WE (dawny EINECS): 201-612-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 126 to 130 °C |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |
UV | at 375 nm A: ≤0.15 |
Viscosity | 0.4 to 0.5 (1 % at 37 °C) |
Average molecular weight | 250000 |
pH | 4.5 to 7.0 (6 % in water) |