Drukuj
benzofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
B9300-1KG-A B9300-25G-A B9300-2KG-A B9300-500G-A
SIALB9300-1KG-AEA 346 PLN
SIALB9300-1KG-A SIALB9300-25G-A SIALB9300-2KG-A SIALB9300-500G-A
benzofenon, Sigma-Aldrich®
benzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀O
Temp. Wrzenia: 305,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 47…49 °C
Gęstość: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003076
Numer CAS: 119-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-337-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,01099