Drukuj
benzofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
427551-10G 427551-1G
SIAL427551-10GEA 0 PLN
SIAL427551-10G SIAL427551-1G
benzofenon, Sigma-Aldrich®
benzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀O
Temp. Wrzenia: 305,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 47…49 °C
Gęstość: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003076
Numer CAS: 119-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-337-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,01099