Drukuj
benzofenon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01801.0005 8.01801.0250 8.01801.1000 8.01801.9050
8.01801.0005EA 106 PLN
8.01801.0005 8.01801.0250 8.01801.1000 8.01801.9050
benzofenon for synthesis, Sigma-Aldrich®
benzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀O
Temp. Wrzenia: 305,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 47…49 °C
Gęstość: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003076
Numer CAS: 119-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-337-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,01099
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.14 g/l (25 °C)
Melting Point 47 - 49 °C
Molar Mass 182.22 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 304 - 306 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.004 hPa (20 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.1 g/cm3 (25 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material