benzofenon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
A10739.0B
A10739.0I
A10739.30
A10739.0BEA
541
PLN
A10739.0B
A10739.0I
A10739.30
benzofenon ≥99%
benzofenon
Purity: 99%
CAS No.: 119-61-9
Molecular Formula: C13H10O
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 138°(280°F)
Physical Form: Cryst flakes or powder
Density: 1.111
Appearance: White
Odour: Pleasant
Melting Point: 47-50°
Boiling Point: 305°
Beilstein Reference: 1238185
Merck Reference: 14,1098
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003076
Formuła:
C₁₃H₁₀O Temp. Wrzenia: 305 °C Temp. topnienia: 47…50 °C Gęstość: 1,111 Temp. Zapłonu: 138 °C (280 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003076 Numer CAS: 119-61-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-337-6 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,1098 |