Drukuj
benzofenon 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
105560010 105565000 105560050
ACRO105560010EA 350 PLN
ACRO105560010 ACRO105565000 ACRO105560050
benzofenon 99%, pure
benzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀O
Temp. Wrzenia: 305 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 47…49 °C
Gęstość: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003076
Numer CAS: 119-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-337-6
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,01099
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 49 °C
GC ≥98.5 %