Drukuj
1,3-difenyloaceton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
D204609-100G D204609-25G
SIALD204609-100GEA 662 PLN
SIALD204609-100G SIALD204609-25G
1,3-difenyloaceton, Sigma-Aldrich®
1,3-difenyloaceton
Formuła: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
MW: 210.28 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 30…34 °C
Gęstość: 1.195 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004795
Numer CAS: 102-04-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-000-0